Stampa…
2-Propanolo, anidro (max. 0,003% H2O) ≥99.8%
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: IPA, Alcool isopropilico
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
83677.230EA 59.3 EUR
83677.230 83677.290
2-Propanolo, anidro (max. 0,003% H2O) ≥99.8%
2-Propanolo
Bottiglia (250 ml) con tappo costituito da un setto con 6 diversi punti di foratura richiudibili
Formula: (CH₃)₂CHOH
Peso molecolare: 60.1 g/mol
Punto di ebollizione: 82
Punto di fusione: –89 °C
Densità: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011674
CAS Number: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo (calcolato su anidra) Min. 99,8 %
Acidità Max. 0,0005 meq/g
Residuo di evaporazione Max. 0,0005 %
Acqua Max. 0,0030 %