Stampa…
2-Propanolo 98, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: IPA, Alcool isopropilico
20922.320EA 43.8 EUR
20922.320 20922.364 20922.411 20922.466 20922.368 20922.930
2-Propanolo 98, TECHNICAL
2-Propanolo
Formula: (CH₃)₂CHOH
Peso molecolare: 60.1 g/mol
Punto di ebollizione: 82
Punto di fusione: –89 °C
Densità: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011674
CAS Number: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 98 %