2-Propanolo, SupraSolv® for gas chromatography, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
IPA, Alcool isopropilico
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
(CH₃)₂CHOH Peso molecolare: 60.1 g/mol Punto di ebollizione: 82 Punto di fusione: –89 °C Densità: 0.786 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 12 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011674 CAS Number: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3 II REACH: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |
|
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -89.5 °C |
Molar Mass | 60.1 g/mol |
Boiling Point | 82.4 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 43 hPa (20 °C) |
Flash Point | 12 °C |
Refractive Index | 1.378 |
Explosion Limit | 2 - 13.4 %(V) |
Density | 0.786 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) neutral |
Ignition Point | 425 °C |
Evaporation number | 11 |
Water absorption | 1000 g/kg |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |