Stampa…
2-Propanolo ≥99% per biotecnologie
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
0918-1LEA 73.6 EUR
0918-1L 0918-4L 0918-20L 0918-500ML
2-Propanolo ≥99% per biotecnologie
2-Propanolo
Formula: (CH₃)₂CHOH
Punto di ebollizione: 82 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –89 °C
Densità: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011674
CAS Number: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c4eafe19208840993a64d7c98fc917a6f7ccdb1&vid=2cbd35cca07cb89a846356568c2b7828611f7895&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Colore (APHA) ≤10
Densità 0.782 - 0.788 g/ml
Contenuto d'acqua (KF) ≤0.2%
Purezza >= 99,0 %