Stampa…
2-Propanolo 99.5%, grado gradiente per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: IPA, Alcool isopropilico
383920025 383920010
ACRO383920025EA 142 EUR
ACRO383920025 ACRO383920010
2-Propanolo 99.5%, grado gradiente per HPLC
2-Propanolo
Formula: (CH₃)₂CHOH
Punto di ebollizione: 81…83 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –89,5 °C
Densità: 0,785 g/cm³
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011674
CAS Number: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.4 %
UV at 250 nm A: ≤0.01
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g
Gradient analysis :
Absorbance largest eluted peak ≤0.002 A.U.
Filtered to 0.2 micrometer Filtered