Stampa…
2-Propanolo 99.5% per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: IPA, Alcool isopropilico
383910010 383910025
ACRO383910010EA 77.7 EUR
ACRO383910010 ACRO383910025
2-Propanolo 99.5% per HPLC
2-Propanolo
Formula: (CH₃)₂CHOH
Peso molecolare: 60.1 g/mol
Punto di ebollizione: 81…83 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –89.5 °C
Densità: 0.785 g/cm³
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011674
CAS Number: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.5 %
UV at 240 nm A: ≤0.05
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g