Stampa…
2-Propanolo 99.5% per biologia molecolare DNase-, RNase-, protease-free
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: IPA, Alcool isopropilico
327270010 327272500
ACRO327270010EA 130 EUR
ACRO327270010 ACRO327272500
2-Propanolo 99.5% per biologia molecolare DNase-, RNase-, protease-free
2-Propanolo
Formula: (CH₃)₂CHOH
Peso molecolare: 60.1 g/mol
Punto di ebollizione: 81…83 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –89.5 °C
Densità: 0.785 g/cm³
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011674
CAS Number: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Copper (Cu) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Nickel (Ni) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %