Stampa…
2-Propanolo-D8 99+ atom % D per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: IPA-D8, Alcool isopropilico-D8
174850050 174850250
ACRO174850050EA 132 EUR
ACRO174850050 ACRO174850250
2-Propanolo-D8 99+ atom % D per spettroscopia NMR
2-Propanolo-D8
Formula: D₃CCD(OD)CD₃
Punto di ebollizione: 82 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –89,5 °C
Densità: 0,89 g/cm³
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044341
CAS Number: 22739-76-0
EINECS: 245-189-2
UN: 1219
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
D-Enrichment ≥99.0 %
GC ≥98.5 % (sum of isomers)