2-Propanolo 99.5+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
149320010
149320025
149320250
149320050
149320100
ACRO149320010EA
50
EUR
ACRO149320010
ACRO149320025
ACRO149320250
ACRO149320050
ACRO149320100
2-Propanolo 99.5+%
2-Propanolo
Formula:
(CH₃)₂CHOH Punto di ebollizione: 82 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –89,5 °C Densità: 0,785 g/cm³ Flash Pt: 12 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011674 CAS Number: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3,II REACH: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |
|
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.2 % (K.F.) |
GC | ≥99.50 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |