(±)-2-Decanol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
(±)-Methyl octyl carbinol, (±)-2-Hydroxy decane, 2-Decanol, (±)-Octyl methyl carbinol
Purity: 98%
CAS No.: 1120-06-5
Molecular Formula: C10H22O
Formula Weight: 158.29
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4340
Melting Point: -5°
Boiling Point: 211°
Beilstein Reference: 1719664
MDL No.: MFCD00004594
Formula:
C₁₀H₂₂O Peso molecolare: 158,28 g/mol Punto di ebollizione: 211 °C Punto di fusione: –5 °C Densità: 0,825 Flash Pt: 85 °C (185 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004594 CAS Number: 1120-06-5 EINECS: 214-296-6 |