Stampa…
(±)-2-Decanol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (±)-Methyl octyl carbinol, (±)-2-Hydroxy decane, 2-Decanol, (±)-Octyl methyl carbinol
331600050 331600250
ACRO331600050EA 24.6 EUR
ACRO331600050 ACRO331600250
(±)-2-Decanol 98%
(±)-2-Decanol
Formula: C₁₀H₂₂O
Peso molecolare: 158,28 g/mol
Punto di ebollizione: 211 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –5 °C
Densità: 0,82 g/cm³
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004594
CAS Number: 1120-06-5
EINECS: 214-296-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %