Stampa…
1-Undecanol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Undecyl alcohol, Undecyl alcohol, Undecan-1-ol, Decyl carbinol, 1-Hydroxy undecane
140681000 140685000
ACRO140681000EA 33.2 EUR
ACRO140681000 ACRO140685000
1-Undecanol 98%
1-Undecanol
Formula: C₁₁H₂₄O
Peso molecolare: 172,31 g/mol
Punto di ebollizione: 146 °C (30 mmHg)
Punto di fusione: 11 °C
Densità: 0,831 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004751
CAS Number: 112-42-5
EINECS: 203-970-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25/25°C) 0.829 to 0.833