1-Tetradecanol per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH Punto di ebollizione: 289 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 37…39 °C Densità: 0,8 g/cm³ (60 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004757 CAS Number: 112-72-1 EINECS: 204-000-3 Merck Index: 13,06361 |
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Melting Point | 36 - 39 °C |
Molar Mass | 214.39 g/mol |
Boiling Point | 277 - 288 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 145 °C |
Refractive Index | 1.4346 (50 °C, 589 nm) |
Density | 0.8 g/cm3 (60 °C) |
Ignition Point | 240 °C |