Stampa…
1-Tetradecanol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Tetradecyl alcohol, 1-Hydroxy tetradecane, Myristyl alcohol
A19638.0E A19638.22 A19638.36
A19638.0EEA 150 EUR
A19638.0E A19638.22 A19638.36
1-Tetradecanol ≥97%
1-Tetradecanol
Purity: 97+% CAS No.: 112-72-1 Molecular Formula: CH3(CH2)12CH2OH Formula Weight: 214.39 Flash Point: 141°(285°F) Melting Point: 37-40° Boiling Point: 289° Beilstein Reference: 1742652 Merck Reference: 14,6334 MDL No.: MFCD00004757
Formula: H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH
Peso molecolare: 214,39 g/mol
Punto di ebollizione: 289 °C
Punto di fusione: 37…40 °C
Densità: 0,823
Flash Pt: 141 °C (285 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004757
CAS Number: 112-72-1
EINECS: 204-000-3
Merck Index: 14,6334