Stampa…
1-Propanolo, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Alcol propilico
M-Clarity™ quality level = MQ100
96566-10ML-F 96566-5ML-F
96566-10ML-FEA 418 EUR
96566-10ML-F 96566-5ML-F
1-Propanolo, Supelco®
1-Propanolo
Formula: H₃CCH₂CH₂OH
Peso molecolare: 60.1 g/mol
Punto di ebollizione: 97
Punto di fusione: –127 °C
Densità: 0.8053 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 15
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002941
CAS Number: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce4d0cad53f180e9772a3503dfcde3eacf5c5940&vid=aa6e7c47873264a837a356f6c99c07a1af5c4e09&prid=web&clid=SAPDAM