Stampa…
1-Propanolo ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Alcol propilico
20858.293EA 68 EUR
20858.293 20858.362 20858.464
1-Propanolo ≥99%, GPR RECTAPUR®
1-Propanolo
Formula: H₃CCH₂CH₂OH
Peso molecolare: 60.1 g/mol
Punto di ebollizione: 97
Punto di fusione: –127 °C
Densità: 0.8053 g/cm³ (20 °C. DIN 51757)
Flash Pt: 15
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002941
CAS Number: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Boiling point 96.9 - 97.5 °C
Density (20/4) 0.801 - 0.804
Substances coloured by H2SO4 Max. 150 APHA
Evaporation residue Max. 100 ppm
Methanol Max. 0,2 %
Water Max. 0.2 %