1-Propanolo, LiChrosolv® per HPLC, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
H₃CCH₂CH₂OH Punto di ebollizione: 97 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –127 °C Densità: 0,8053 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 15 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002941 CAS Number: 71-23-8 EINECS: 200-746-9 UN: 1274 ADR: 3,II Merck Index: 13,07934 |
|
Purity (GC) | ≥ 99.8 % |
Identity (IR) | conforms |
Evaporation residue | ≤ 2.0 mg/l |
Water | ≤ 0.02 % |
Acidity | ≤ 0.0002 meq/g |
Alkalinity | ≤ 0.0002 meq/g |
Transmission (at 230 nm) | ≥ 70 % |
Transmission (at 240 nm) | ≥ 80 % |
Transmission (from 270 nm) | ≥ 98 % |