Stampa…
1-Propanolo, EMPLURA®, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Alcol propilico
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00996.1000 1.00996.2500 1.00996.6025
1.00996.1000EA 75.6 EUR
1.00996.1000 1.00996.2500 1.00996.6025
1-Propanolo, EMPLURA®, Supelco®
1-Propanolo
Formula: H₃CCH₂CH₂OH
Peso molecolare: 60.1 g/mol
Punto di ebollizione: 97
Punto di fusione: –127 °C
Densità: 0.8053 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 15
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002941
CAS Number: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM