1-Propanolo ≥99.5% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Alcol propilico
Purity: 99.5+%
CAS No.: 71-23-8
Molecular Formula: CH3CH2CH2OH
Formula Weight: 60.10
Flash Point: 15°(59°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.804
Refractive Index: 1.3850
Odour: Alcohol-like
Melting Point: -127°
Boiling Point: 97°
Beilstein Reference: 1098242
Merck Reference: 14,7842
UN No.: 1274
MDL No.: MFCD00002941
Formula:
H₃CCH₂CH₂OH Peso molecolare: 60.1 g/mol Punto di ebollizione: 97 °C Punto di fusione: –127 °C Densità: 0.804 Flash Pt: 15 °C (59 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002941 CAS Number: 71-23-8 EINECS: 200-746-9 UN: 1274 ADR: 3 II Merck Index: 14,7842 |