Stampa…
1-Pentanolo, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Alcol amilico primario
M-Clarity™ quality level = MQ100
77597-10ML-F 77597-1ML-F 77597-5ML-F
77597-10ML-FEA 276 EUR
77597-10ML-F 77597-1ML-F 77597-5ML-F
1-Pentanolo, Supelco®
1-Pentanolo
Formula: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
Peso molecolare: 88.15 g/mol
Punto di ebollizione: 137.9
Punto di fusione: –79 °C
Densità: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 48
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002977
CAS Number: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
UN: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 13,07195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a61a74fc7d41d3d0682c055733fb446f2d0aaedc&vid=7e21868b9d871176c2f40670762b9016681664d6&prid=web&clid=SAPDAM