1-Pentanolo ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Alcol amilico primario
Purity: 98+%
CAS No.: 71-41-0
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.4103
Odour: Mild
Melting Point: -79°
Boiling Point: 136-138°
Beilstein Reference: 1730975
Merck Reference: 14,7118
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00002977
Formula:
H₃C(CH₂)₃CH₂OH Peso molecolare: 88,15 g/mol Punto di ebollizione: 136…138 °C Punto di fusione: –79 °C Densità: 0,812 Flash Pt: 49 °C (120 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002977 CAS Number: 71-41-0 EINECS: 200-752-1 UN: 1105 ADR: 3,III Merck Index: 14,7118 |