Stampa…
1-Pentanolo 99+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Alcol amilico primario
30898.AK 30898.K2 30898.K7
30898.AKEA 39.9 EUR
30898.AK 30898.K2 30898.K7
1-Pentanolo 99+% ACS
1-Pentanolo
Purity: 99+% CAS No.: 71-41-0 Molecular Formula: C5H12O Formula Weight: 88.15 Flash Point: 49°(120°F) Physical Form: Liquid Density: 0.812 Refractive Index: 1.4103 Appearance: Colourless Odour: Mild Melting Point: -79° Boiling Point: 136-138° Beilstein Reference: 1730975 Merck Reference: 14,7118 UN No.: 1105 MDL No.: MFCD00002977
Formula: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
Peso molecolare: 88.15 g/mol
Punto di ebollizione: 136…138 °C
Punto di fusione: –79 °C
Densità: 0.812
Flash Pt: 49 °C (120 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002977
CAS Number: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
UN: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 14,7118
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92dac1192eb8e068fc1804fdcf488129a2385918&vid=d4c7f2c5672a97c6dfaddc50807d768068096252&prid=web&clid=SAPDAM