1-Pentanolo 99%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Alcol amilico primario
160600010
160600025
160600250
160600251
ACRO160600010EA
57.5
EUR
ACRO160600010
ACRO160600025
ACRO160600250
ACRO160600251
1-Pentanolo 99%, puro
1-Pentanolo
Formula:
H₃C(CH₂)₃CH₂OH Peso molecolare: 88,15 g/mol Punto di ebollizione: 137…139 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –78 °C Densità: 0,811 g/cm³ Flash Pt: 49 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002977 CAS Number: 71-41-0 EINECS: 200-752-1 UN: 1105 ADR: 3,III Merck Index: 13,07195 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4070 to 1.4110 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |