Alcol ottilico primario, EMPLURA®, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
H₃C(CH₂)₆CH₂OH Punto di ebollizione: 195 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –16 °C Densità: 0,8246 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 81 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002988 CAS Number: 111-87-5 EINECS: 203-917-6 Merck Index: 13,06784 |