Alcol ottilico primario ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
n-Octanol
Purity: 99%
CAS No.: 111-87-5
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 81°(177°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.825
Refractive Index: 1.4290
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -16°
Boiling Point: 193-195°
Beilstein Reference: 1697461
Merck Reference: 14,6751
MDL No.: MFCD00002988
Formula:
H₃C(CH₂)₆CH₂OH Peso molecolare: 130.23 g/mol Punto di ebollizione: 193…195 °C Punto di fusione: –16 °C Densità: 0.825 Flash Pt: 81 °C (177 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002988 CAS Number: 111-87-5 EINECS: 203-917-6 Merck Index: 13,06784 |