Stampa…
Alcol ottilico primario 99%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: n-Octanol
150630010 150630025 150630250 150632500
ACRO150630010EA 65.7 EUR
ACRO150630010 ACRO150630025 ACRO150630250 ACRO150632500
Alcol ottilico primario 99%, puro
Alcol ottilico primario
Formula: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
Peso molecolare: 130,23 g/mol
Punto di ebollizione: 195 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –16 °C
Densità: 0,824 g/cm³
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002988
CAS Number: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
Merck Index: 13,06784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7db4a6be3aedee4af43781ec6deb31631bc376c1&vid=a676f59608e1c31a0cc1a00452a0a38d16c08c2b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %