1-Octadecanol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
Purity: 97%
CAS No.: 112-92-5
Molecular Formula: CH3(CH2)17OH
Formula Weight: 270.50
Flash Point: 174°(345°F)
Physical Form: Flakes or pellets
Melting Point: 56-60°
Boiling Point: 210°/15mm
Beilstein Reference: 1362907
Merck Reference: 14,8805
MDL No.: MFCD00002823
Formula:
H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH Peso molecolare: 270.5 g/mol Punto di ebollizione: 210 °C (15 mmHg) Punto di fusione: 56…60 °C Densità: 0.805…0.815 g/cm³ (60 °C) Flash Pt: 174 °C (345 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002823 CAS Number: 112-92-5 EINECS: 204-017-6 Merck Index: 12,08960 |