Stampa…
1-Octadecanol 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
129300010 129300025
ACRO129300010EA 48.6 EUR
ACRO129300010 ACRO129300025
1-Octadecanol 95%
1-Octadecanol
Formula: H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
Peso molecolare: 270.5 g/mol
Punto di ebollizione: 210 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 55…58 °C
Flash Pt: 185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002823
CAS Number: 112-92-5
EINECS: 204-017-6
Merck Index: 12,08960
Visualizza i codici
Appearance White Powder or flakes or pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥94 %