Stampa…
1-Esanolo ≥98% per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Alcol esilico primario
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04393.0100 8.04393.1000 8.04393.2500 8.04393.9020
8.04393.0100EA 32.2 EUR
8.04393.0100 8.04393.1000 8.04393.2500 8.04393.9020
1-Esanolo ≥98% per sintesi, Sigma-Aldrich®
1-Esanolo
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Peso molecolare: 102,18 g/mol
Punto di ebollizione: 156 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –45 °C
Densità: 0,8322 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002982
CAS Number: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
UN: 2282
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=ea4a27e0a4146f49f5d7d10c904aaf7b687dc2d6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (GC, area%) ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.818 - 0.819
Identity (IR) passes test
Synonyms 1-Hexanol
Chemical Formula CH3(CH2)5OH