Stampa…
1-Esanolo ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Alcol esilico primario
A18232.0F A18232.AP
A18232.0FEA 81.4 EUR
A18232.0F A18232.AP
1-Esanolo ≥99%
1-Esanolo
Purity: 99% CAS No.: 111-27-3 Molecular Formula: C6H14O Formula Weight: 102.18 Flash Point: 60°(140°F) Physical Form: Clear liquid Density: 0.814 Refractive Index: 1.4180 Appearance: Colourless Melting Point: -52° Boiling Point: 157° Beilstein Reference: 969167 Merck Reference: 14,4697 UN No.: 2282 MDL No.: MFCD00002982
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Peso molecolare: 102,18 g/mol
Punto di ebollizione: 157 °C
Punto di fusione: –52 °C
Densità: 0,814
Flash Pt: 60 °C (140 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002982
CAS Number: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
UN: 2282
ADR: 3,III
Merck Index: 14,4697
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=ea4a27e0a4146f49f5d7d10c904aaf7b687dc2d6&prid=web&clid=SAPDAM