Stampa…
1-Esadecanolo, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Alcol cetilico
M-Clarity™ quality level = MQ100
68824-1G-F 68824-5G-F
68824-1G-FEA 43.9 EUR
68824-1G-F 68824-5G-F
1-Esadecanolo, Supelco®
1-Esadecanolo
Formula: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
Peso molecolare: 242,45 g/mol
Punto di ebollizione: 305…330 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 46…52 °C
Densità: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004760
CAS Number: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Index: 13,02037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=312168fe09f9ca583272caef61893dd12135e671&vid=95434f1ef59ab676af63c713094164e061128419&prid=web&clid=SAPDAM