1-Esadecanolo ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Alcol cetilico
Purity: 98%
CAS No.: 36653-82-4
Molecular Formula: CH3(CH2)15OH
Formula Weight: 242.45
Flash Point: 135°(275°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 0.817
Melting Point: 47-51°
Boiling Point: 190°/15mm
Solubility: Soluble in alcohol, chloroform, ether
Beilstein Reference: 1748475
Merck Reference: 14,2028
MDL No.: MFCD00004760
Formula:
H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH Peso molecolare: 242,45 g/mol Punto di ebollizione: 190 °C (15 mmHg) Punto di fusione: 47…51 °C Densità: 0,817 Flash Pt: 135 °C (275 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004760 CAS Number: 36653-82-4 EINECS: 253-149-0 Merck Index: 14,2028 |