Stampa…
1-Esadecanolo 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
120480010 120480025 120480100
ACRO120480010EA 47.4 EUR
ACRO120480010 ACRO120480025 ACRO120480100
1-Esadecanolo 96%
1-Esadecanolo
Formula: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
Punto di ebollizione: 344 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 47…50 °C
Densità: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004760
CAS Number: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Index: 13,02037
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder or flakes or pellets
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %