Stampa…
1-Epatanolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20624.0500 8.20624.1000 8.20624.0100 8.20624.0106
8.20624.0500EA 62.8 EUR
8.20624.0500 8.20624.1000 8.20624.0100 8.20624.0106
1-Epatanolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
1-Epatanolo
Formula: H₃C(CH₂)₅CH₂OH
Punto di ebollizione: 176 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –35 °C
Densità: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002986
CAS Number: 111-70-6
EINECS: 203-897-9
Merck Index: 13,04681
Visualizza i codici
Solubility 1 g/l (18 °C)
Melting Point -35 °C
Molar Mass 116.2 g/mol
Boiling Point 176 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 78 °C
Refractive Index 1.4242 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 350 °C