1-Epatanolo ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Heptyl alcohol
Purity: 99%
CAS No.: 111-70-6
Molecular Formula: C7H16O
Formula Weight: 116.20
Flash Point: 73°(163°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.820
Refractive Index: 1.4240
Appearance: Colourless
Odour: Characteristic
Melting Point: -34°
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 1731686
Merck Reference: 14,4661
MDL No.: MFCD00002986
Formula:
H₃C(CH₂)₅CH₂OH Peso molecolare: 116,2 g/mol Punto di ebollizione: 175…176 °C Punto di fusione: –34 °C Densità: 0,820 Flash Pt: 73 °C (163 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002986 CAS Number: 111-70-6 EINECS: 203-897-9 Merck Index: 14,4661 |