Stampa…
1-Epatanolo 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Heptyl alcohol
120360010 120362500 120360025
ACRO120360010EA 50.3 EUR
ACRO120360010 ACRO120362500 ACRO120360025
1-Epatanolo 98%
1-Epatanolo
Formula: H₃C(CH₂)₅CH₂OH
Peso molecolare: 116,2 g/mol
Punto di ebollizione: 176 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –35 °C
Densità: 0,8219 g/cm³
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002986
CAS Number: 111-70-6
EINECS: 203-897-9
Merck Index: 13,04681
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤30 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Bromine number ≤0.1 g Br/100 g
Acid number ≤0.5 mg KOH/g