Stampa…
1-Heptadecanol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
221230050 221230250
ACRO221230050EA 59.2 EUR
ACRO221230050 ACRO221230250
1-Heptadecanol 97%
1-Heptadecanol
Formula: H₃C(CH₂)₁₅CH₂OH
Punto di ebollizione: 308,5 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 51…56 °C
Densità: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 154 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002822
CAS Number: 1454-85-9
EINECS: 215-932-5
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 56 °C
GC ≥96.0 %