Stampa…
Arachidyl alcohol 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
L08807.14 L08807.22
L08807.14EA 27 EUR
L08807.14 L08807.22
Arachidyl alcohol 96%
Arachidyl alcohol
Formula: H₃C(CH₂)₁₈CH₂OH
Punto di ebollizione: 220…225 °C (3 mmHg)
Punto di fusione: 62…66 °C
Densità: 0,841
Flash Pt: 195 °C (383 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002938
CAS Number: 629-96-9
EINECS: 211-119-4