Stampa…
Arachidyl alcohol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Eicosanol
215460050 215460250
ACRO215460050EA 53 EUR
ACRO215460050 ACRO215460250
Arachidyl alcohol 98%
Arachidyl alcohol
Formula: H₃C(CH₂)₁₈CH₂OH
Peso molecolare: 298,55 g/mol
Punto di ebollizione: 309 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 64…66 °C
Densità: 0,88 g/cm³ (21 °C)
Flash Pt: 194 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002938
CAS Number: 629-96-9
EINECS: 211-119-4
Visualizza i codici
Appearance White Powder or pellets and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥97.5 %