Stampa…
1-Dodecanolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Undecyl carbinol, 1-Dodecyl alcohol, 1-Hydroxy dodecane, Lauryl alcohol, Dodecyl Alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03462.0100 8.03462.1000
8.03462.0100EA 27 EUR
8.03462.0100 8.03462.1000
1-Dodecanolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
1-Dodecanolo
Formula: H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH
Punto di ebollizione: 260 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 22…24 °C
Densità: 0,81976 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004753
CAS Number: 112-53-8
EINECS: 203-982-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03439
Visualizza i codici
Melting Point 21-24°C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material