Stampa…
1-Dodecanolo 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Undecyl carbinol, 1-Dodecyl alcohol, 1-Hydroxy dodecane, Lauryl alcohol, Dodecyl Alcohol
155450010 155455000 155450100 155450050
ACRO155450010EA 76.1 EUR
ACRO155450010 ACRO155455000 ACRO155450100 ACRO155450050
1-Dodecanolo 98%
1-Dodecanolo
Formula: H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH
Punto di ebollizione: 258…265 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 22…27 °C
Densità: 0,835 g/cm³
Flash Pt: 119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004753
CAS Number: 112-53-8
EINECS: 203-982-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03439
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Liquid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure