Stampa…
1-Docosanol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
173720250 173721000
ACRO173720250EA 30.4 EUR
ACRO173720250 ACRO173721000
1-Docosanol 98%
1-Docosanol
Formula: H₃C(CH₂)₂₀CH₂OH
Punto di ebollizione: 376 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 68…72 °C
Densità: ~ 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 227 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002939
CAS Number: 661-19-8
EINECS: 211-546-6
Merck Index: 13,03433
Visualizza i codici
Appearance White Pellets or tablets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥97.5 %