Stampa…
1-Decanolo ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A17288.0F A17288.AP
A17288.0FEA 81.3 EUR
A17288.0F A17288.AP
1-Decanolo ≥98%
1-Decanolo
Purity: 98+% CAS No.: 112-30-1 Molecular Formula: C10H22O Formula Weight: 158.29 Flash Point: 82°(179°F) Physical Form: Liquid Density: 0.828 Refractive Index: 1.4370 Appearance: Colourless Odour: Sweet Melting Point: 6° Boiling Point: 230-232° Solubility: Soluble in alcohol, ether. Insoluble in water Beilstein Reference: 1735221 Merck Reference: 14,2855 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00004747
Formula: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
Punto di ebollizione: 230…232 °C
Punto di fusione: 6 °C
Densità: 0,828
Flash Pt: 82 °C (179 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004747
CAS Number: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2855