1-Butanolo ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Formula:
H₃C(CH₂)₂CH₂OH Punto di ebollizione: 117,6 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –89 °C Densità: 0,812 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 30 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002964 CAS Number: 71-36-3 EINECS: 200-751-6 UN: 1120 ADR: 3,III REACH: 01-2119484630-38 Merck Index: 13,01539 |
|
Assay | Min. 98.5 % |
Boiling point | 117 - 119 °C |
Density (20/4) | 0.807 - 0.812 |
Evaporation residue | Max. 100 ppm |