Stampa…

1-Butanolo, EMPLURA®, Supelco®

Fornitore: Merck
Pericolo


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.22262.2500 8.22262.9170
8.22262.2500EA 61.7 EUR
8.22262.2500 8.22262.9170
1-Butanolo, EMPLURA®, Supelco®
1-Butanolo
Formula: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Punto di ebollizione: 117,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –89 °C
Densità: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002964
CAS Number: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR