Stampa…
1-Butanolo, LiChrosolv® HPLC, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Alcol butilico normale, n-Butanolo, Alcol butilico primario
MQ100
1.01988.1000 1.01988.2500
1.01988.1000EA 230 EUR
1.01988.1000 1.01988.2500
1-Butanolo, LiChrosolv® HPLC, Supelco®
1-Butanolo
Formula: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Peso molecolare: 74.12 g/mol
Punto di ebollizione: 117.6
Punto di fusione: –89 °C
Densità: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 30
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002964
CAS Number: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3 III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM