Stampa…
1-Butanolo, EMPROVE® ESSENTIAL NF, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Pericolo
1.00988.1000 1.00988.2500 1.00988.6025
1.00988.1000EA 144 EUR
1.00988.1000 1.00988.2500 1.00988.6025
1-Butanolo, EMPROVE® ESSENTIAL NF, SAFC®
1-Butanolo
Formula: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Punto di ebollizione: 117,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –89 °C
Densità: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002964
CAS Number: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM