1-Butanolo 99+% per spettroscopia
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
167691000
167695000
167690025
ACRO167691000EA
44.9
EUR
ACRO167691000
ACRO167695000
ACRO167690025
1-Butanolo 99+% per spettroscopia
1-Butanolo
Formula:
H₃C(CH₂)₂CH₂OH Punto di ebollizione: 117,6 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –89 °C Densità: 0,81 g/cm³ Flash Pt: 35 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002964 CAS Number: 71-36-3 EINECS: 200-751-6 UN: 1120 ADR: 3,III REACH: 01-2119484630-38 Merck Index: 13,01539 |
|
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
GC | ≥99.0 % |
UV | 1 cm cell vs HPLC-grade water |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |