Stampa…
Formaldeide dimetilacetale per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Formal, Methylal, Dimethoxymethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06017.1000 8.06017.2500
8.06017.1000EA 47.2 EUR
8.06017.1000 8.06017.2500
Formaldeide dimetilacetale per sintesi, Sigma-Aldrich®
Formaldeide dimetilacetale
Formula: CH₂(OCH₃)₂
Peso molecolare: 76,1 g/mol
Punto di ebollizione: 42 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –105 °C
Densità: 0,821 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –18 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008495
CAS Number: 109-87-5
EINECS: 203-714-2
UN: 1234
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06093
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7dc068e2803e769f0f748f5152cbff2cbfe69fc&vid=511f7642b492436dcce6be18181293c4429a5939&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -105 °C
Molar Mass 76.11 g/mol
Boiling Point 42.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 440 hPa (20 °C)
Flash Point -18 °C
Refractive Index 1.3541 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 17.6 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 235 °C