Formaldeide dimetilacetale ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 109-87-5
Molecular Formula: C3H8O2
Formula Weight: 76.10
Flash Point: -17°(1°F)
Refractive Index: 1.3545
Melting Point: -105°
Boiling Point: 41-42°
Beilstein Reference: 1697025
Merck Reference: 14,6012
UN No.: 1234
MDL No.: MFCD00008495
Formula:
CH₂(OCH₃)₂ Punto di ebollizione: 41…42 °C Punto di fusione: –105 °C Densità: 0,863 Flash Pt: –17 °C (1 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008495 CAS Number: 109-87-5 EINECS: 203-714-2 UN: 1234 ADR: 3,II Merck Index: 14,6012 |